Merck
所有图片(4)
主要文件
SAB5200294
Sigma-Aldrich
单克隆抗-Mmp9 小鼠抗
clone S51-82, purified immunoglobulin
别名:
抗-82kDa基质金属蛋白酶-9, 抗-CLG4B, 抗-GELB, 抗-MANDP2, 抗-MMP-9
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
S51-82, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt 92 & 82 kDa
物種活性
mouse, human, rat
濃度
1 mg/mL
技術
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2a
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
rat ... Mmp9(81687)
特異性
可检测~92kDa和~82kDa(前体和活性形式)
免疫原
大鼠MMP9的融合蛋白氨基酸1-708(全长)
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外觀
PBS,pH7.4,50%甘油,0.09%叠氮化钠
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ran Yang et al.
Disease models & mechanisms, 10(3), 337-348 (2017-02-06)
Hemorrhagic stroke accounts for 10-15% of all strokes and is strongly associated with mortality and morbidity worldwide, but its prevention and therapeutic interventions remain a major challenge. Here, we report the identification of miconazole as a hemorrhagic suppressor by a