主要文件
SAB5200076
Sigma-Aldrich
抗-KCND3单克隆抗体 小鼠抗
clone S75-41, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
别名:
抗-Kcnd3, 抗-Kv4.3, 抗-Kv4.3 K+通道,S75-41
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
共軛:
unconjugated
application:
IHC
IP
WB
無性繁殖:
S75-41, monoclonal
物種活性:
human, mouse, rat, Xenopus
citations:
2
技術:
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
S75-41, monoclonal
形狀
buffered aqueous glycerol solution
分子量
antigen predicted mol wt 75 kDa
物種活性
human, mouse, rat, Xenopus
濃度
1 mg/mL
技術
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
相关类别
一般說明
蛋白钾电压门控通道亚家族D成员3(KCND3)的基因ID为65195。
特異性
检测出大鼠脑膜样品中〜75 kDa的蛋白
免疫原
大鼠Kv4.3的融合蛋白氨基酸415-636(胞质C-端)
生化/生理作用
钾电压门控通道亚家族D成员3(KCND3)对与促性腺激素释放激素有关的神经元的电活动有影响。
特點和優勢
您可完全放心的评估我们的抗体。如果抗体在您的应用中没有发挥效果,我们将给予您全额赔偿或更换抗体。了解更多。
外觀
溶于PBS(pH 7.4)、50%甘油和0.09%叠氮化钠的溶液
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途,或人类或动物任何类型的消费或使用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Armando Arroyo et al.
Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.), 18(2), 136-144 (2010-09-24)
Regular and timely electrical activity of gonadotrophin-releasing hormone (GnRH) neurons accompanies the pulsatile release of GnRH that plays a central role in regulating fertility. Although transient outward A-type currents (I(A)) have been electrophysiologically identified in GnRH neurons, the molecular identity
Peng Zhong et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 70(4), 245-254 (2017-07-01)
Obesity/hyperlipidemia is closely related to both atrial and ventricular arrhythmias. CaMKII, a multifunctional serine/threonine kinase, has been involved in cardiac arrhythmias of different etiologies. However, its role in obesity/hyperlipidemia-related cardiac arrhythmia is unexplored. The aim of this was to determine