主要文件
SAB4700990
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Placental Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse
clone H7E8
别名:
ALPP, PAP, PLAP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
H7E8, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
濃度
1 mg/mL
技術
western blot: 1 μg/mL
登錄號
NM_001632.3
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ALPP(250)
一般說明
The antibody H7E8 recognizes throphoblast-derived membrane-associated enzyme alkaline phosphatase.
免疫原
Purified placental alkaline phosphatase.
外觀
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.