主要文件
SAB4700938
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD117/cKit antibody produced in mouse
clone 104D2
别名:
PBT, SCFR, c-Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
104D2, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
nonhuman primates, bovine, human
濃度
1 mg/mL
技術
flow cytometry: 6 μg/mL
登錄號
P05532
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... KIT(3815)
一般說明
The mouse monoclonal antibody 104D2 detects extracellular part of CD117 / c-Kit protooncogen.
免疫原
MOLM-1 megakaryocytic cells
外觀
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.