生物源
donkey
品質等級
共軛
CF™ 568 conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
rabbit
濃度
~2 mg/mL
技術
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
螢光
λex 562 nm; λem 583 nm
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
免疫球蛋白G(IgG)属于免疫球蛋白家族,是一种广泛表达的血清抗体。由恒定(C)区域中的gamma(γ)重链组成。IgG的单体结构构成两条相同的重链和两条相同的轻链,分子量分别为50kDa和25kDa。此外,该抗体的一级结构还包含连接两条重链、连接重链和轻链并位于链内的二硫键。IgG可进一步分为四种亚型,即IgG1、IgG2、IgG3和IgG4,而这四种亚型所含的不同重链分别称为γ1、γ2、γ3和γ4。IgG由CD5+B细胞产生释放,CD5+B细胞是新生儿细胞库中最主要的淋巴细胞。母体IgG是唯一能通过胎盘转运至胎儿的抗体。母体IgG被动免疫胎儿。
特異性
结合所有兔IgG(与牛、鸡、山羊、豚鼠、仓鼠、马、人、小鼠、大鼠和绵羊血清蛋白的交叉反应极轻微)
免疫原
兔IgG(H + L)
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外觀
溶于磷酸盐缓冲液,含0.05%叠氮化钠、50%甘油和2 mg/mL牛血清白蛋白。
準備報告
避光保存。
法律資訊
本产品由Sigma-Aldrich Co.在Biotium,Inc.的授权下分销。本产品受Biotium,Inc.拥有或许可的美国专利或未决申请之外的一项或多项美国专利和相应专利权利要求的保护,包括但不限于: 12/334,387;12/607,915;12/699,778;12/850,578;61/454,484。考虑到买方支付的购买价格,特此授予买方有限的、非独有的、不可转让的许可证,以与随附产品资料一致的方式,购买的产品数量仅用于买方的内部研究。 除非本协议明确授权,否则本产品的销售不会授予或向买方传达根据Biotium,Inc.的任何专利权或其他知识产权明确地暗示或禁止的任何许可。买方不得将本产品转售或转让给任何第三方,或将本产品用于任何商业目的,包括但不限于任何诊断、治疗或预防用途。 本品仅供研究使用。 任何其他用途,包括诊断用途,都需要Biotium,Inc.的单独许可证。有关购买许可证以将本产品用于研究以外其他目的的信息,请联系Biotium,Inc.,3159 Corporate Place,Hayward,CA 94545,电话:(510) 265-1027. 传真:(510) 265-1352.Email: btinfo@biotium.com.
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Science advances, 8(12), eabk0013-eabk0013 (2022-03-26)
Uncovering the mechanisms that establish naïve pluripotency in humans is crucial for the future applications of pluripotent stem cells including the production of human blastoids. However, the regulatory pathways that control the establishment of naïve pluripotency by reprogramming are largely
Human placental Fc receptors and the transmission of antibodies from mother to fetus
Journal of Reproductive Immunology, 37, 1-23 (1997)
Antibody structure, instability, and formulation.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 96, 1-26 (2007)
Current topics in microbiology and immunology, 210, 167-179 (1996-01-01)
Natural antibodies arise independently of known antigenic stimulation, are mostly IGM, polyreactive, and are generally encoded by V genes in germline configuration. Polyreactive IgM natural antibodies are produced by mainly B-1 cells which account for most of the B cell