分子量
antigen 57 kDa
物種活性
human, mouse, rat
濃度
~1 mg/mL
技術
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer112)
基因資訊
human ... PPARG(5468)
免疫原
针对从人PPAR-γ Ser112的磷酸化位点周围衍生的合成肽产生抗血清。
免疫原范围:78-127
免疫原范围:78-127
特點和優勢
您可完全放心的评估我们的抗体。如果抗体在您的应用中没有发挥效果,我们将给予您全额赔偿或更换抗体。了解更多。
外觀
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲盐水(不含Mg2+和Ca2+),pH7.4,150mM NaCl,0.02%叠氮化钠和50%甘油中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途,或人类或动物任何类型的消费或使用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Jun Wang et al.
Cell death & disease, 9(2), 214-214 (2018-02-13)
This study aimed to investigate the role of protein phosphatase 5 (PP5) on bone and cartilage development using both in vivo and in vitro approaches. Six- to 8-week- old male PP5 knockout mice (KO) and their wild-type (WT) littermate controls