主要文件
SAB4502195
Sigma-Aldrich
抗-PI3-激酶 p85-α 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
GRB1, P85A, PI3-激酶p85-α亚基, PI3K, PI3K p85-α
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 83 kDa
物種活性
mouse, rat, human
濃度
~1 mg/mL
技術
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PIK3R1(5295)
一般說明
PIK3R1(磷酸肌醇-3-激酶调节亚基1)基因位于人类染色体5q13.1。它可编码p85α调节亚基。
抗-PI3-激酶p85-α抗体可检测内源性总PI3-激酶p85-α蛋白的水平。
免疫原
该抗血清是针对人PI3-激酶p85-α/γ合成肽制备的。
免疫原范围:436-485
應用
兔抗PI3-激酶p85-α抗体可用于蛋白质印迹。
生化/生理作用
PIK3R1 (磷酸肌醇-3-激酶调节亚基1) 已知可介导免疫细胞分化、发育和功能。PIK3R1的显性突变导致PI3K信号通路超活化,引起免疫缺陷和SHORT综合征(身材矮小、关节伸展过度、疝气、眼凹陷、Rieger异常和龋齿)。 PI3K 是胰岛素和生长因子信号传导的重要组成部分。一般认为PIK3R1 基因不能耐受人体功能的变化。在人体中,PIK3R1的下调见于多种癌症。PIK3R1被认为是一种肿瘤抑制基因。PIK3R1介导肿瘤发生和恶性进展(malignant progression)。该基因保护受体酪氨酸激酶活性并参与IA 类PI3K 的活化。
特點和優勢
您可完全放心的评估我们的抗体。如果抗体在您的应用中没有发挥效果,我们将给予您完全的赔偿或更换抗体。 了解更多。
外觀
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲盐水(不含Mg2+和Ca2+),pH7.4,150mM NaCl,0.02%叠氮化钠和50%甘油中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Qiong Wu et al.
Cell death & disease, 9(2), 232-232 (2018-02-16)
G-protein-coupled receptor (GPCR)-related proteins are dysregulated and the GPCR CC-chemokine receptor 10 (CCR10) is significantly upregulated in inflammation-driven HCC. However, CCR10's role in inflammation-driven hepatocarcinogenesis remains unknown. The aim of this study was to evaluate the role of CCR10 in
?-Arrestin1 enhances hepatocellular carcinogenesis through inflammation-mediated Akt signalling.
Yang Y
Nature Communications, 6:7369 (2015)
Aberrant low expression of p85? in stromal fibroblasts promotes breast cancer cell metastasis through exosome-mediated paracrine Wnt10b.
Chen Y
Oncogene, 36(33), 4692-4705 (2017)
Oncogenic mutations in GNAQ occur early in uveal melanoma.
Onken MD
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 49(12), 5230-5234 (2008)
Dominant Splice Site Mutations in PIK3R1 Cause Hyper IgM Syndrome, Lymphadenopathy and Short Stature.
Petrovski S
Journal of clinical immunology, 36(5), 462-471 (2016)
Global Trade Item Number
货号GTIN
SAB4502195-100UG4061837174919