分子量
antigen 42 kDa
物種活性
human, mouse, rat
濃度
~1 mg/mL
技術
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GPR120(338557)
一般說明
抗-GPR120抗体可检测总GPR120蛋白的内源性水平。
GPR120(G蛋白偶联受体120)也称为游离脂肪酸受体4(FFA4)。它存在于成熟骨细胞中。它定位于人类染色体12q24。
免疫原
该抗血清是针对衍生自人GPR120的合成肽而生成的。
免疫原范围: 221-270
免疫原范围: 221-270
生化/生理作用
GPR120(G蛋白偶联受体120)促进骨形成,抑制骨吸收,从而在骨代谢中发挥重要作用。
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外觀
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲液(不含Mg2+和Ca2+),pH 7.4,150mM NaCl,0.02%叠氮化钠和50%甘油中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
Frontiers in physiology, 6, 53-53 (2015-03-17)
Long-term intake of dietary fat is supposed to be associated with adaptive reactions of the organism and it is assumptive that this is particularly true for fat responsive epithelial cells in the mucosa of the gastrointestinal tract. Recent studies suggest
Chromosome 12q24.31-q24.33 deletion causes multiple dysmorphic features and developmental delay: First mosaic patient and overview of the phenotype related to 12q24qter defects.
Molecular Cytogenetics, 4, 9-9 (2011)
Free Fatty Acid Receptor 4 (GPR120) Stimulates Bone Formation and Suppresses Bone Resorption in the Presence of Elevated n-3 Fatty Acid Levels.
Endocrinology, 157(7), 2621-2635 (2016)