分子量
antigen 105 kDa
物種活性
mouse, human, rat
濃度
~1 mg/mL
技術
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GRIN1(2902)
一般說明
N-甲基-D-天冬氨酸受体(NMDAR1)是离子型谷氨酸受体(iGluRs)的亚型。由GRIN1基因编码。它定位于人类染色体9q34.3。NMDAR1在表皮黑素细胞中表达。
抗-NMDAR1抗体可检测内源性总NMDAR1蛋白水平。
免疫原
该抗血清是针对衍生自人NMDAR1的合成肽而生成的。
免疫原范围: 856-905
免疫原范围: 856-905
應用
抗-NMDAR1,C端抗体已用于蛋白质印迹分析。
生化/生理作用
N-甲基-D-天冬氨酸受体(NMDAR1)在精神分裂症、双相情感障碍和抑郁症的病理生理中起重要作用。GRIN1基因的突变会导致严重的智力障碍、肌张力低下、运动过度和定型运动以及癫痫。
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外觀
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲液(不含Mg2+和Ca2+),pH 7.4,150mM NaCl,0.02%叠氮化钠和50%甘油中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
The activation of N-methyl-d-aspartate receptors downregulates transient outward potassium and L-type calcium currents in rat models of depression
Liu X, et al.
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 313(2), C187-C196 (2017)
The effect of the NMDA receptor-dependent signaling pathway on cell morphology and melanosome transfer in melanocytes
Ni J, et al.
Journal of Dermatological Science, 84(3), 296-304 (2016)
Evidence that the N-methyl-D-aspartate subunit 1 receptor gene (GRIN1) confers susceptibility to bipolar disorder
Mundo E, et al.
Molecular Psychiatry, 8(2), 241-241 (2003)
De novo GRIN1 mutations: An emerging cause of severe early infantile encephalopathy
Zehavi Y, et al.
European Journal of Medical Genetics, 60(6), 317-320 (2017)
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
SAB4501301-100UG | 4061837186004 |