生物源
chicken
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
濃度
2.0 mg/mL
技術
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
特異性
本产品采用单特异性抗血清,通过免疫亲和色谱法制备,使用人 IgG 偶联琼脂糖珠,然后进行固相吸附,以去除任何不希望的反应。通过免疫电泳分析,产生了针对抗鸡血清、人 IgG 和人血清的单一沉淀弧。
免疫原
人 IgG 全分子
物理性質
抗体形式:IgG
外觀
以 0.02 M 磷酸钾、0.15 M 氯化钠 (pH 7.2) 溶液供应
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
SAB3701332-2MG | 4061834151180 |