主要文件
SAB3701247
Sigma-Aldrich
抗 人 IgG F(ab′)2 山羊抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
goat
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
濃度
2.0 mg/mL
技術
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
相关类别
特異性
本产品采用单特异性抗血清,通过免疫亲和色谱法制备,使用人IgG偶联琼脂糖珠,然后进行固相吸附,以去除任何不希望的反应。通过免疫电泳测定产生针对抗山羊血清,人IgG,人IgG F(ab′)2和人血清的单一沉淀弧。没有观察到针对人IgG F(c)的反应。
免疫原
人IgG F(ab′)2片段
物理性質
抗体类型:IgG
外觀
以0.02 M磷酸钾、0.15 M氯化钠(pH 7.2)溶液供应
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Christian Loch et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 103(2), 517-526 (2013-12-07)
Intravitreal injections and drug-loaded implants are current approaches to treat diseases of the posterior eye. To investigate the release of active agents and their distribution in the vitreous body, a new test system was developed that enables a realistic simulation