主要文件
SAB3700885
Sigma-Aldrich
抗-兔IgG (H+L),高度交叉吸附的过氧化物酶 山羊抗
affinity isolated antibody, lyophilized powder
别名:
HRP, 过氧化物酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
goat
共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
lyophilized powder
物種活性
rabbit
技術
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
免疫球蛋白G(IgG)属于免疫球蛋白家族,是一种广泛表达的血清抗体。它由γ恒定 (C) 区的重链组成。IgG的单体150kDa结构构成两条相同的重链和两条相同的轻链分子量分别为50kDa和25kDa。该抗体的一级结构还包含连接两条重链、连接重链和轻链,并位于链内的二硫键。IgG 可进一步分为四种亚型,即IgG1、IgG2、IgG3 和 IgG4,而这四种亚型所含的不同重链分别称为 γ1、 γ2、 γ3 和 γ4。使用木瓜蛋白酶的有限消化将抗体切割成三个片段,其中两个片段相同(称为Fab片段),并具有抗原结合活性。第三个片段(称为Fc片段)不具有抗原结合活性,而是与细胞和效应分子结合。母体IgG是唯一能通过胎盘转运至胎儿的抗体。它对婴儿进行被动免疫。
特異性
本产品采用单特异性抗血清,通过免疫亲和色谱法制备,使用兔IgG偶联琼脂糖珠,然后进行固相吸附,以去除任何不希望的反应。通过免疫电泳分析,产生了针对抗过氧化物酶、抗山羊血清、兔IgG和兔血清的单一沉淀弧。没有观察到针对人血清蛋白的反应。
免疫原
兔IgG全分子
物理性質
抗体类型:IgG
外觀
在0.02 M磷酸钾、0.15 M氯化钠(pH 7.2)和10 mg/mL牛血清白蛋白(BSA)中提供-无免疫球蛋白和蛋白酶
重構
用1.0 mL去离子水(或等效物)复溶。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Kehua Pan et al.
Oncology letters, 21(6), 485-485 (2021-05-11)
SPARC is a secreted glycoprotein that plays a complex and multifaceted role in tumour formation and progression. However, whether SPARC is an oncogene or a tumour suppressor is still unclear. Moreover, SPARC demonstrates potential in clinical pancreatic adenocarcinoma (PAAD) treatment
Janeway CA
Immunobiology (2001)
Human placental Fc receptors and the transmission of antibodies from mother to fetus.
Simister NE and Story CM
Journal of Reproductive Immunology (1997)
Antibody structure, instability, and formulation.
Wang W
Journal of Pharmaceutical Sciences (2007)