主要文件
SAB3700455
Sigma-Aldrich
抗-仓鼠IgG(H + L) 山羊抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
goat
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
hamster
濃度
~2 mg/mL
技術
ChIP: suitable
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
山羊产生的抗仓鼠IgG抗体可检测亚美尼亚仓鼠IgG。免疫球蛋白G作为适应性免疫反应的一部分,由血浆B细胞分泌,占血清免疫球蛋白的75%。免疫球蛋白G与病毒,细菌以及真菌结合,并通过凝集(从而固定它们),激活互补级联反应和吞噬作用的视蛋白化促进它们的破坏或中和。整个IgG分子既具有被高亲和力Fc受体蛋白识别的F(c)区,又具有表位识别位点的F(ab)区。抗体分子的重链和轻链均存在。二抗有多种形式和偶联物类型。在选择二抗产品时,必须考虑种属和免疫球蛋白特异性、偶联物类型、片段和链特异性、交叉反应性水平以及宿主-种属来源和片段组成。
特異性
本产品采用单特异性抗血清,通过免疫亲和色谱法制备,使用亚美尼亚仓鼠IgG偶联琼脂糖珠,然后进行固相吸附,以去除任何不希望的反应。通过免疫电泳分析,产生了针对抗山羊血清、亚美尼亚仓鼠IgG和亚美尼亚仓鼠血清的单一沉淀弧。与金色叙利亚仓鼠IgG的反应性大大降低。
免疫原
亚美尼亚仓鼠IgG全分子
應用
ELISA:1:20,000 - 1:40,000
ChIP:用户优化
蛋白质印迹:1:2,000 - 1:10,000
免疫组化:1:1,000 - 1:5,000
免疫沉淀:用户优化
物理性質
抗体类型:IgG
外觀
以0.02 M磷酸钾、0.15 M氯化钠(pH 7.2)溶液供应
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)