主要文件
SAB3500384
Sigma-Aldrich
抗 MANF 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
抗-ARMET, 抗-ARP, 抗-中脑星形胶质细胞源性神经营养因子, 抗-富含精氨酸的肿瘤早期突变蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
共軛:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IF
IHC
WB
無性繁殖:
polyclonal
物種活性:
rat, human, mouse
citations:
7
技術:
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 20 kDa
物種活性
rat, human, mouse
技術
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ARMET(7873)
免疫原
MANF抗体通过靶向人MANF的羧基末端附近的12个氨基酸多肽获得。
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
聯結
可以使用阻断肽SBP3500384阻断该抗体的作用。
外觀
以含有0.02%叠氮化钠的PBS形式提供。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
James Dooley et al.
Nature genetics, 48(5), 519-527 (2016-03-22)
Type 1 (T1D) and type 2 (T2D) diabetes share pathophysiological characteristics, yet mechanistic links have remained elusive. T1D results from autoimmune destruction of pancreatic beta cells, whereas beta cell failure in T2D is delayed and progressive. Here we find a
Joana Neves et al.
Experimental gerontology, 134, 110893-110893 (2020-03-03)
Ageing is a major risk factor for vision loss, and inflammation is an important contributor to retinal disease in the elderly. Regenerative medicine based on cell replacement strategies has emerged in recent years as a promising approach to restore vision.