Key Documents
SAB2702272
Sigma-Aldrich
单克隆抗O-GlcNAc转移酶 小鼠抗
clone GT678, affinity isolated antibody
别名:
HRNT1, O-GLCNAC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
GT678, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
rat, human, mouse
濃度
1mg/mL
技術
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
同型
IgG2a
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... OGT(8473)
免疫原
包含人 O-GlcNAc 转移酶中心区域内的序列的重组蛋白。
應用
建议的起始稀释度如下:ICC/IF:1:100-1:1000,蛋白质印迹:1:500-1:3000。尚未在其他应用中测试。最佳工作稀释度应由最终用户通过实验确定。
生化/生理作用
O-连接的 N-乙酰氨基葡萄糖(O-GlcNAc)转移酶(OGT)催化在 O-糖苷键中向丝氨酸或苏氨酸残基添加一个 N-乙酰氨基葡萄糖。由于磷酸化和糖基化都竞争相似的丝氨酸或苏氨酸残基,因此这两个过程可能会竞争位点,或者它们可能通过空间或静电效应改变附近位点的底物特异性。该蛋白包含九个四肽重复和一个假定的二分核定位信号。已经发现了该基因编码不同亚型的两个可变剪接转录变体。[由 RefSeq 提供]
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
其他說明
纯化方法:蛋白G亲和纯化的
外觀
磷酸盐缓冲液,未加保护剂。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1