無性繁殖
GT4810, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
濃度
1mg/mL
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
同型
IgG2a
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
免疫原
用于生成该对应于HA标签抗体的免疫原
應用
建议的起始稀释度如下:ICC/IF:1:100-1:1000,IP: 1:100-1:500,蛋白质印迹:1:1000-1:10000.尚未在其他应用中测试。最佳工作稀释度应由最终用户通过实验确定。
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
其他說明
纯化方法:Protein G亲和纯化
外觀
磷酸盐缓冲液,未加保护剂。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
Ben Zhou et al.
Cell, 177(2), 299-314 (2019-04-02)
Autophagy is required in diverse paradigms of lifespan extension, leading to the prevailing notion that autophagy is beneficial for longevity. However, why autophagy is harmful in certain contexts remains unexplained. Here, we show that mitochondrial permeability defines the impact of