主要文件
SAB2108585
Sigma-Aldrich
抗-GPNMB
affinity isolated antibody
别名:
抗- NMB, 抗-HGFIN
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
60 kDa
物種活性
rabbit, horse, human, bovine, mouse
濃度
0.5-1 mg/mL
技術
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
登錄號
NM_002510
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GPNMB(10457)
免疫原
靶向人GPNMB N端区域的合成肽
生化/生理作用
GPNMB是一种I型跨膜糖蛋白,与黑素细胞特异性蛋白pMEL17前体具有同源性。GPNMB在低转移性人黑素瘤细胞系和异种移植物中显示表达,但在高度转移性细胞系中未显示表达。GPNMB可能参与生长延迟和转移潜能的降低。该基因编码的蛋白质是I型跨膜糖蛋白,与黑素细胞特异性蛋白pMEL17前体具有同源性。GPNMB在低转移性人黑素瘤细胞系和异种移植物中显示表达,但在高度转移性细胞系中未显示表达。GPNMB可能参与生长延迟和转移潜能降低。已经发现了该基因编码不同亚型的两个转录变体。
序列
合成肽位于以下区域内: DENDWNEKLYPVWKRGDMRWKNSWKGGRVQAVLTSDSPALVGSNITFAVN
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)