主要文件
SAB2105889
Sigma-Aldrich
抗-ARHGEF19 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
抗-FLJ33962, 抗-RP4-733M16.1, 抗-WGEF
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
89 kDa
物種活性
pig, human, rat, mouse, horse
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
相关类别
免疫原
靶向人ARHGEF19中间区域的合成肽
生化/生理作用
鸟嘌呤核苷酸交换因子(GEF)(例如ARHGEF19)可加速Rho GTPases的GTPase活性(请参阅RHOA,MIM 165390)。
序列
合成肽位于以下区域内: RFLLNSVLYQEYSDVASARELRRQQREEEGPGDEAEGAEEGPGPPRANLS
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)