分子量
91 kDa
物種活性
human, rabbit
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TRPV4(59341)
免疫原
合成肽靶向人TRPV4的中间区域
生化/生理作用
TRPV4 是离子通道瞬时受体电位(TRP)超家族中类似 OSM9 的瞬时受体电位通道(OTRPC)亚家族的成员。TRPV4 是一种 Ca2+ 可渗透的非选择性阳离子通道,被认为与全身渗透压的调节有关。该基因编码离子通道瞬时受体电位(TRP)超家族中类似 OSM9 瞬时受体电位通道(OTRPC)亚家族的成员。编码的蛋白质是一种可渗透 Ca2+ 的非选择性阳离子通道,被认为参与调节全身渗透压。已经发现了该基因编码不同亚型的两个转录变体。
序列
合成肽位于以下区域内: RVDEVNWSHWNQNLGIINEDPGKNETYQYYGFSHTVGRLRRDRWSSVVPR
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 303(12), G1365-G1372 (2012-10-23)
Transient receptor potential vanilloid subtype 4 (TRPV4) is a ligand-gated nonselective cation channel that participates in the transduction of mechanical and osmotic stimuli in different tissues. TRPV4 is activated by endogenous arachidonic acid metabolites, 4α-phorbol-12,13 didecanoate, GSK1016790A, moderate heat, and
American journal of respiratory cell and molecular biology, 50(6), 1064-1075 (2014-01-08)
Proliferation of airway smooth muscle cells (ASMCs) contributes to the remodeling and irreversible obstruction of airways during severe asthma, but the mechanisms underlying this disease process are poorly understood. Here we tested the hypothesis that Ca(2+) influx through the vanilliod