分子量
antigen 23.7 kDa
物種活性
human
技術
western blot: 1 μg/mL
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... KIFC2(90990)
免疫原
KIFC2 (AAH15171.1, 1 a.a. ~ 226 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSGSLAPLGTLHLVDLAGSERARKAGAAGPPRGDPDGARRLREAQTINRSLLALGGVMAALRAHRPHVPFRDSQLTRLLQPALGPGTTAVLLLQVGAGAGQVCACRSPPTRARPPAPLARRSPRGRRISGRQSAPSSSPTEWVKWSWGQPGAAGSRAPPGRLLPSAPTLRSPGPPAPLRRPLAVLHAPVPTTARARLSRPQRACPSSPGSRPCPWGLRPGLCWQRR
Sequence
MSGSLAPLGTLHLVDLAGSERARKAGAAGPPRGDPDGARRLREAQTINRSLLALGGVMAALRAHRPHVPFRDSQLTRLLQPALGPGTTAVLLLQVGAGAGQVCACRSPPTRARPPAPLARRSPRGRRISGRQSAPSSSPTEWVKWSWGQPGAAGSRAPPGRLLPSAPTLRSPGPPAPLRRPLAVLHAPVPTTARARLSRPQRACPSSPGSRPCPWGLRPGLCWQRR
外觀
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3