無性繁殖
2B11, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
物種活性
rat, human, mouse
技術
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... BARHL1(56751)
免疫原
BARHL1 (NP_064448, 55 a.a. ~ 154 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GRDCLETGTPRPGGASGPGLDSHLQPGQLSAPAQSRTVTSSFLIRDILADCKPLAACAPYSSSGQPAAPEPGGRLAAKAAEDFRDKLDKSGSNASSDSEY
Sequence
GRDCLETGTPRPGGASGPGLDSHLQPGQLSAPAQSRTVTSSFLIRDILADCKPLAACAPYSSSGQPAAPEPGGRLAAKAAEDFRDKLDKSGSNASSDSEY
外觀
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持