Key Documents
SAB1404643
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SYNJ2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
INPP5H, KIAA0348, MGC44422
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
2B11, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
物種活性
human
技術
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同型
IgG3κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SYNJ2(8871)
一般說明
Synaptojanin-2 is a ubiquitously expressed inositol polyphosphate 5-phosphatase (Malecz et al., 2000 [PubMed 11084340]).[supplied by OMIM
免疫原
SYNJ2 (NP_003889, 1396 a.a. ~ 1495 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GTKAMKPEAAPLLGDYQDPFWNLLHHPKLLNNTWLSKSSDPLDSGTRSPKRDPIDPVSAGASAAKAELPPDHEHKTLGHWVTISDQEKRTALQVFDPLAK
外觀
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1