主要文件
SAB1403494
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF180, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
MGC120326, MGC120328
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
共軛:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IF
WB
無性繁殖:
1C4, monoclonal
物種活性:
human
citations:
技術:
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1C4, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
物種活性
human
技術
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同型
IgG2bκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RNF180(285671)
免疫原
RNF180 (NP_848627, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MKRSKELITKNHSQEETSILRCWKCRKCIASSGCFMEYLENQVIKDKDDSVDAQNICHVWHMNVEALPEWISCLIQKAQWTVGKLNCPFCGARLGGFNFV
外觀
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)