Key Documents
SAB1305409
Sigma-Aldrich
ANTI-BRK (PTK6)(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
别名:
BRK, Breast tumor kinase, PTK6, Protein-tyrosine kinase 6, Tyrosine-protein kinase BRK
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
51834 Da
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PTK6(5753)
外觀
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide