主要文件
SAB1300020
Sigma-Aldrich
抗-ROS(N端) 兔抗
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
别名:
抗-C-ros-1, 抗-ROS1, 抗-原癌基因酪氨酸蛋白激酶ROS
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ROS(6098)
一般說明
蛋白激酶是将磷酸基团从磷酸供体(通常是ATP的g磷酸)转移到底物蛋白中的受体氨基酸上的酶。通过这种基本机制,蛋白激酶介导真核细胞中的大多数信号转导,调节细胞代谢,转录,细胞周期进程,细胞骨架重排以及细胞运动,凋亡和分化。蛋白激酶家族拥有500多种基因产物,是真核生物中最大的蛋白质家族之一。根据其酪氨酸(PTK)或丝氨酸/苏氨酸(STK)激酶催化结构域的序列比较,该家族已分为8个主要类别。酪氨酸激酶(TK)基团主要参与分化、粘附、运动和死亡等细胞间相互作用的调控。目前已测序约90个TK基因,其中58个属于受体蛋白TK(例如EGFR,EPH,FGFR,PDGFR,TRK和VEGFR家族),而32个属于胞质TK(例如ABL,FAK,JAK和SRC家族)。
免疫原
ROS (23-56)
该抗体是从用选自人ROS N-末端区域的与KLH偶联合成肽免疫的兔中产生的。
外觀
纯化的单克隆抗体是含有0.09%(W/V)叠氮化钠的PBS溶液
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Yen-Fu Chen et al.
Journal of thoracic oncology : official publication of the International Association for the Study of Lung Cancer, 9(8), 1171-1179 (2014-08-27)
The prevalence, demographic features, and clinical outcomes of lung adenocarcinoma patients with novel ROS1 oncogenic rearrangement in East Asian populations are not clear. This study aimed to investigate the clinical and prognostic characteristics of lung adenocarcinoma in patients with ROS1