主要文件
RFA452411K-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-24-11-Kit (rotor with higher edge), aerosol-tight, to hold, 24 x spin columns, lid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103900
特點
lid
to hold 24 x spin columns
aerosol-tight
fixed angle rotor
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022654128 (NA)
Eppendorf® 5427752005 (EU)
參數
19,090 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5430/5430R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)