Merck
RES2042D
SAFC
3,3-二氨基联苯胺 四盐酸盐 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C12H14N4 · 4HCl · xH2O
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
NACRES:
NA.21
品質等級
SMILES 字串
O.Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH.H2O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H;1H2
InChI 密鑰
DXWSCXIZIHILNP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)