主要文件
RDCL2
Sigma-Aldrich
Director Ligation Module 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106618
NACRES:
NA.85
品質等級
一般說明
Contains dephosphorylated- Hind III/Bgl II digested Director-Ready� pc-myc-CMV2 for transient, cytoplasmic expression of N-terminal c-myc fusion proteins in mammalian cells.
法律資訊
Director is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)