主要文件
RAB1344
Sigma-Aldrich
人CD5 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
物種活性
human
技術
ELISA: suitable
輸入
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... CD5(921)
應用
仅供研究使用。不可用于诊断操作。
详细内容请参阅附件实验方案
其他說明
本产品提供了样品检验报告。请在批号对应的文本框中输入样品一词。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)