主要文件
RAB0829
Sigma-Aldrich
小鼠Ccl4 / C-C基序趋化因子4 ELISA试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
物種活性
mouse
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
輸入
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4.5 pg/mL
standard curve range: 4.10-1000 pg/mL
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
mouse ... Ccl4(20303)
一般說明
The antibody pair provided in this kit recognizes Mouse C-C Motif Chemokine 4.
應用
请参考Protocol了解详情。
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)化学品安全说明书
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)化学品安全说明书
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)化学品安全说明书
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Jan A Burger et al.
The Lancet. Oncology, 15(10), 1090-1099 (2014-08-26)
Ibrutinib, an orally administered covalent inhibitor of Bruton's tyrosine kinase (BTK), is an effective treatment for relapsed chronic lymphocytic leukaemia (CLL). We investigated the activity and safety of the combination of ibrutinib with the monoclonal antibody rituximab in patients with