主要文件
RAB0332
Sigma-Aldrich
人Lipocalin-2 / NGAL ELISA试剂盒
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
别名:
Lipocalin-2, NGAL, Neutrophil gelatinase-associated lipocalin 
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
物種活性
human
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
輸入
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 pg/mL
standard curve range: 4.1-1000 pg/mL
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... LCN2(3934)
一般說明
脂质运载蛋白-2(LCN2),一种分泌型糖蛋白,是一种脂肪因子。它在呼吸细胞、肠上皮细胞、内皮细胞、肾小管细胞和心肌细胞等多种细胞中均有表达。LCN2基因位于人染色体9q34上。人脂质运载蛋白-2 ELISA(酶联免疫吸附测定)试剂盒采用体外酶联免疫吸附测定法,定量测定人血清、血浆、细胞培养物上清液和尿液中的脂质运载蛋白-2含量。
免疫原
重组人脂质运载蛋白-2
應用
人脂质运载蛋白-2/NGAL ELISA试剂盒已被用于电化学免疫测定。它还被用于测定尿液中中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)的水平。
仅供研究使用。不可用于诊断操作。
请参考附带的一般ELISA试剂盒操作程序(三明治、竞争性 & 间接ELISA)
生化/生理作用
脂质运载蛋白-2(LCN2)可参与到细胞分化、肿瘤发生和凋亡等多种过程中。LCN2表达的多态性与多种癌症有关,如乳腺癌、结直肠癌、胰腺癌、卵巢癌、胃癌、甲状腺癌、卵巢癌、膀胱癌和肾癌。
其他說明
本产品提供样本分析证书。
请在批号对应的文本框中输入单词 sample
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)化学品安全说明书
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)化学品安全说明书
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)化学品安全说明书
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)化学品安全说明书
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Lipocalin 2, the TNF-like receptor TWEAKR and its ligand TWEAK act downstream of NFAT1 to regulate breast cancer cell invasion.
Gaudineau B, et. al.
Journal of Cell Science, 125, 4475-4475 (2012)
Network based analyses of gene expression profile of LCN2 overexpression in esophageal squamous cell carcinoma
Wu B, et al.
Scientific reports, 5403-5403 (2014)
Quantification of NGAL in Urine of Endurance Cycling Athletes
Machado J C Q, et al.
Journal of physical activity & health, 15(9), 679-682 (2018)
Network based analyses of gene expression profile of LCN2 overexpression in esophageal squamous cell carcinoma
Wu B, et al.
Scientific Reports, 5403-5403 (2014)
Thionine-coordinated BCN nanosheets for electrochemical enzyme immunoassay of lipocalin-2 on biofunctionalized carbon-fiber microelectrode
Chen Z, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical (2018)