主要文件
RAB0172
Sigma-Aldrich
人TROP1 / EpCAM   ELISA试剂盒
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
物種活性
human
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
輸入
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 45 pg/mL
standard curve range: 49.15-12000 pg/mL
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... EPCAM(4072)
一般說明
The Human TROP1/EpCAM ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human TROP1/EpCAM in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human TROP1
應用
请参考Protocol了解详情。
其他說明
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)化学品安全说明书
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)化学品安全说明书
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)化学品安全说明书
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)化学品安全说明书
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)化学品安全说明书
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)