主要文件
RA817-EP
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
A-8-17, aerosol-tight, to hold, 8 x 15 mL conical tubes, without adapter, without rubber mats
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
特點
to hold 8 x 15 mL conical tubes
aerosol-tight
low-capacity swing bucket rotor
without adapter
without rubber mats
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022639501 (NA)
Eppendorf® 5702700002 (EU)
參數
2,800 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Rotors to fit Eppendorf centrifuge models 5702, 5720 R, and 5720 RH
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)