生物源
goat
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
技術
indirect ELISA: 1:30,000
quantitative precipitin assay: 3.0-4.5 mg/mL
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
免疫球蛋白 (Igs) 属于免疫球蛋白超家族,具有两条重链 (H) 和两条轻链 (L),它们通过二硫键连接在一起。重链具有一个可变N-末端区域和三到四个恒定(CH1-CH4)C-末端区域。L链包含一个可变N-末端区域和一个恒定C-末端区域。 IgG是人血清中含量最丰富的一种蛋白。IgG分为IgG1、IgG2、IgG3和IgG4四类。IgG重链区域定位于人类14号染色体。
兔免疫球蛋白(IgG)通常在几种蛋白质测定中用作一抗。因此,抗兔 IgG 可以用作研究和表征与兔 IgG 结合的靶蛋白的二抗。抗兔 IgG(全分子)抗体对兔的 IgG 具有特异性。
特異性
抗兔 IgG(全分子)抗体对兔的 IgG 具有特异性。
免疫原
兔IgG
應用
山羊抗兔 IgG(全分子)抗体已用作非小细胞肺癌(NSCLC)组织中的体内异种移植的二抗和牛内膜样品的蛋白质印迹检测。
抗兔 IgG(全分子)抗体适用于定量沉淀素测定、免疫电泳、免疫组化和激光散射显微镜检查。
生化/生理作用
木瓜蛋白酶消化IgG导致产生片段抗原结合(Fab)。胃蛋白酶消化 IgG 会产生可结晶片段 (Fc)。IgG抗体的Fc区具有巨大的治疗潜力,可用于开发治疗性抗体。IgG1类是最丰富的,其缺乏会导致低丙球蛋白血症。IgG2缺乏会增加对细菌感染的易感性。IgG3介导效应子功能,而IgG4与无症状感染有关。
外觀
0.01 M 磷酸盐缓冲液 (pH 7.4) 中的溶液,含 15 mM 叠氮化钠作为防腐剂
儲存和穩定性
需要连续使用时,可在 2-8℃ 下储存一个月。对于更长期的储存,溶液可以冷冻成工作等分试样。不建议重复冷冻和解冻,或储存在“无霜”冰箱中。如果长期储存时出现轻微混浊,使用前通过离心澄清溶液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
其他客户在看
The newly established bovine endometrial gland cell line (BEGC) forms gland acini in vitro and is only IFNtau-responsive after E2 and P4-pre-incubation.
Placenta, 15(2), 1633-1639 (2018)
Nature microbiology, 6(6), 712-721 (2021-05-02)
The bacterial flagellum is a macromolecular protein complex that enables motility in many species. Bacterial flagella self-assemble a strong, multicomponent drive shaft that couples rotation in the inner membrane to the micrometre-long flagellar filament that powers bacterial swimming in viscous
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(4), 1182-1185 (2008-01-19)
Flagellated bacteria, such as Escherichia coli, are propelled by helical flagellar filaments, each driven at its base by a reversible rotary motor, powered by a transmembrane proton flux. Torque is generated by the interaction of stator proteins, MotA and MotB
MicroRNA-30a suppresses non-small-cell lung cancer by targeting Myb-related protein B.
Experimental and Therapeutic Medicine, 15(2), 1633-1639 (2018)
The Journal of experimental biology, 199(Pt 11), 2369-2382 (1996-11-01)
1. The common inhibitory motoneurone 1 (CI1) in the mesothoracic ganglion of the locust was photoinactivated using a helium-cadmium laser or a mercury lamp as light source. Treated animals showed no signs of abnormal locomotory behaviour over periods of up