主要文件
R313FH-500
Sigma-Aldrich
Rat Cardiomyocyte Growth Medium without FBS or Horse Serum (500 ml)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.71
形狀
liquid
品質等級
儲存期限
6 mo.
製造商/商標名
Cell Applications, Inc
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
All-in-one ready-to-use media
品質
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
準備報告
contained in protocol
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)