Merck
PZ0305
Sigma-Aldrich
WAY-208466 二盐酸盐
≥98% (HPLC)
别名:
3-[(3-Fluorophenyl)sulfonyl]-N,N-dimethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-1-ethanamine hydrochloride (1:2), WAY 208466 dihydrochloride, WAY208466 dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H18FN3O2S · 2HCl
分子量:
420.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CN(C)CCN1C=C(S(C2=CC=CC(F)=C2)(=O)=O)C3=CC=CN=C31
InChI
1S/C17H18FN3O2S/c1-20(2)9-10-21-12-16(15-7-4-8-19-17(15)21)24(22,23)14-6-3-5-13(18)11-14/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
SFSFIDVAEMDPIP-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
WAY-208466 is a high affinity (Ki = 4.8 nM) 5-HT6 receptor agonist. In HeLa cells expressing cloned human 5-HT6, the compound induced cAMP production (EC50 = 7.3 nM; Emax = 100%). WAY-208466 increases cortical GABA levels and exhibits anxiolytic activity in rat studies.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)