PZ0267
WAY-362450
≥98% (HPLC)
别名:
3-(3,4-二氟-苯甲酰基)-1,1-二亚甲基-1,2,3,6-四氢-阿斯皮诺[4,5-b]吲哚-5-羧酸异丙酯, 3-(3,4-二氟苯甲酰基)-1,2,3,6-四氢-1,1-二甲基-氮杂环庚烷[4,5-b]吲哚-5-羧酸1-甲基乙基酯, FXR 450, WAY 362450, XL335, 异氟硼酸异丙酯
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H24F2N2O3
CAS号:
分子量:
438.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
推荐产品
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
FC1=C(F)C=C(C(N2CC(C)(C)C(C(C=CC=C3)=C3N4)=C4C(C(OC(C)C)=O)=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C25H24F2N2O3/c1-14(2)32-24(31)17-12-29(23(30)15-9-10-18(26)19(27)11-15)13-25(3,4)21-16-7-5-6-8-20(16)28-22(17)21/h5-12,14,28H,13H2,1-4H3
InChI 密鑰
INASOKQDNHHMRE-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... NR1H4(9971)
生化/生理作用
WAY-362450是一种可降低总血浆胆固醇(所有脂蛋白种类)的有效选择性法尼醇X受体(FXR)激动剂。 WAY-362450降低了食蟹猴、小鼠和仓鼠中高密度脂蛋白胆固醇(HDLc)的水平。 显然,HDL的降低是通过增加跨肝胆固醇的外排而实现的。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3