主要文件
PZ0242
Sigma-Aldrich
PF-06658607
≥98% (HPLC)
别名:
Probe 4, 依鲁替尼, (R)-1-(3-(4-氨基-3-(4-(3-乙炔基苯氧基)苯基)-1H-吡唑并[3,4-d]嘧啶-1-基)哌啶-1-基)丙-2-烯-1-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H24N6O2
分子量:
464.52
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
應用
PF-06658607 已用于评价共价激酶抑制剂的全蛋白选择性。
生化/生理作用
PF-06658607 是一种烷基化不可逆的 Brutons 酪氨酸激酶(BTK)抑制剂,可与 ATP 结合袋中的活性位点半胱氨酸残基共价反应。PF-06658607 已被用作蛋白质组分析的探针,以鉴定脱靶结合底物。炔烃部分允许通过铜催化的点击化学方法添加基于叠氮化物的检测探针。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Bryan R Lanning et al.
Nature chemical biology, 10(9), 760-767 (2014-07-21)
Kinases are principal components of signal transduction pathways and the focus of intense basic and drug discovery research. Irreversible inhibitors that covalently modify non-catalytic cysteines in kinase active sites have emerged as valuable probes and approved drugs. Many protein classes