Merck
PZ0156
Sigma-Aldrich
UK-383,367
≥98% (HPLC)
别名:
(βR)-3-(Aminocarbonyl)-β-(3-cyclohexylpropyl)-N-hydroxy-1,2,4-oxadiazole-5-propanamide, 5-{(1R)-4-Cyclohexyl-1-[2-(hydroxyamino)-2-oxoethyl]butyl}-1,2,4-oxadiazole-3-carboxamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H24N4O4
分子量:
324.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41121800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D 14.0 to 23.0°, c = 0.5 in methanol
顏色
white to off-white
溶解度
DMSO: >30 mg/mL
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
NC(=O)c1noc(n1)[C@H](CCCC2CCCCC2)CC(=O)NO
InChI
1S/C15H24N4O4/c16-13(21)14-17-15(23-19-14)11(9-12(20)18-22)8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h10-11,22H,1-9H2,(H2,16,21)(H,18,20)/t11-/m1/s1
InChI 密鑰
ARJCBSRIPGJMAD-LLVKDONJSA-N
生化/生理作用
Procollagen C-proteinase (PCP) inhibitor.
UK-383,367 is a procollagen C-proteinase (PCP) inhibitor.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)