Merck
PZ0108
Sigma-Aldrich
CP-335963
≥98% (HPLC)
别名:
4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-quinazoline, PF-508367
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H17ClN2O4
分子量:
312.75
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
溶解度
DMSO: ≥20 mg/mL
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
COCCOc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OCCOC
InChI
1S/C14H17ClN2O4/c1-18-3-5-20-12-7-10-11(16-9-17-14(10)15)8-13(12)21-6-4-19-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZPJLDMNVDPGZIU-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
CP-335963 is an aurora 2 kinase inhibitor, PDGF inhibitor, and anti-proliferative.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3