Merck
PZ0102
Sigma-Aldrich
CP-93129 dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
别名:
1,4-Dihydro-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-5H-pyrrol[3,2-b]pyridin-5-one dihydrochloride hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H13N3O · 2HCl · xH2O
分子量:
288.17 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
gray
溶解度
deionized water: ≥5 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.Cl.Cl.O=C1Nc2c(C=C1)[nH]cc2C3=CCNCC3
InChI
1S/C12H13N3O.2ClH.H2O/c16-11-2-1-10-12(15-11)9(7-14-10)8-3-5-13-6-4-8;;;/h1-3,7,13-14H,4-6H2,(H,15,16);2*1H;1H2
InChI 密鑰
UXDAADMPPAHNMY-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
CP-93129 is a potent and selective 5-HT1B agonist.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.