Merck
PZ0031
Sigma-Aldrich
PF-03882845
≥98% (HPLC)
别名:
PF-3882845, (3S,3aR)-2-(3-氯-4-氰基苯基)-3-环戊基-3,3a,4,5-四氢-2H-苯并[g]吲唑-7-羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H22ClN3O2
分子量:
419.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC(C1=CC2=C(C=C1)C3=NN(C4=CC=C(C#N)C(Cl)=C4)[C@@H](C5CCCC5)[C@@]3([H])CC2)=O
InChI
1S/C24H22ClN3O2/c25-21-12-18(8-5-17(21)13-26)28-23(14-3-1-2-4-14)20-10-6-15-11-16(24(29)30)7-9-19(15)22(20)27-28/h5,7-9,11-12,14,20,23H,1-4,6,10H2,(H,29,30)/t20-,23-/m0/s1
InChI 密鑰
XNULRSOGWPFPBL-REWPJTCUSA-N
生化/生理作用
PF-03882845是一种有效的非甾体类盐皮质激素拮抗剂。
PF-03882845是一种有效的非甾体类盐皮质激素拮抗剂,IC50为0.755 nM,而依普利酮的IC50为109 nM。 研究人员已在大鼠模型中测试了PF-03882845对醛固酮介导的肾脏疾病的肾脏保护作用,发现它在抑制尿白蛋白与肌酐比(UACR)(一种衡量肾纤维化的指标)方面比依普利酮更有效。 治疗指数,以增加血清K+的EC50和UACR降低的EC50的比例进行计算,PF-03882845的值为83.8,依普利酮为1.47。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)