主要文件
PURGR
Sigma-Aldrich
Pur-A-Lyzer Floating Racks for Dialysis
holds 1 Mega Pur-A-Lyzer dialysis tube, pack of 1 ea
别名:
Dialyzers, High through put dialysis tubing
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122804
NACRES:
NB.22
包裝
pack of 1 ea
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Floating rack holds 1 Mega Pur-A-Lyzer Dialysis Tube in a single beaker.
法律資訊
Pur-A-Lyzer is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)