主要文件
PCG2014
Sigma-Aldrich
TruPAGE 预制凝胶
12%, 10 x 8cm, 17-well
别名:
Precast Gels for SDS-PAGE, Precast Polyacrylamide Gels
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105300
NACRES:
NB.22
描述
for use with Bio-Rad Mini-PROTEAN™ Tetra Cell, Mini-PROTEAN Dodeca™, Mini-PROTEAN II and 3 cells reverse device gasket to flat side
儲存期限
24 mo. at 2‑8 °C (from the date of manufacture)
包裝
box of 10 ea
濃度
12% polyacrylamide
膜包寬度 × 長度
10 cm × 8 cm
凝膠厚度
1 mm
孔容積 × 容積
17 wells × 17 μL
相容性
for use with Hoefer Mighty Small II and Tall Mighty Small (SE 260 and SE280)
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
TruPAGE SDS-PAGE预制胶可提高蛋白质分离度,具有抗撕裂性和较长的保质期。TruPAGE 凝胶采用三乙醇胺 (TEA)-Tricine 配制而成,采用中性 pH 的电泳环境以防止在实验过程中产生蛋白质修饰。
凝胶有两种凝胶盒尺寸(10 x 10 cm 和 10 x 8 cm),以提高设备兼容性。TruPAGE凝胶具有额外加高的加样孔以防止泳道间的溢流,并可提供两种孔规格(12孔和17孔)。TruPAGE凝胶提供了几种不同的凝胶浓度(10%、12%、4-8%、4-12%和4-20%),可为任何大小的蛋白质提供所需的分离度。请参考迁移图以为您的实验需求选择合适的预制凝胶和电泳缓冲液组合。在使用TruPAGE凝胶时请仅使用TruPAGE配置的缓冲液,以确保最佳的结果和可重复性请查看 TruPAGE 技术公告,了解缓冲液配方和一般运行指南。
  • 保质期长-储存得当的情况下,自生产之日起 2 年。
  • 高性能-扩展的全长分离凝胶可提高分辨率。
  • 耐用-比标准聚丙烯酰胺凝胶更强,防止电泳后处理过程中撕裂。
  • 超高孔-消除样品溢出,并通过突出在凝胶盒背板上方的孔齿容纳更大的样品装载量。
  • 卓越的兼容性-TruPAGE 凝胶与流行的凝胶运行设备兼容,包括 Sigma Aldrich′s Dual Run Tank(Z741768)和 Life Technologies、Bio-Rad®、Lonza®、Hoefer®、CBS Scientific 等其他制造商,让您可以继续使用已有设备。
  • 快速的-运行时间低至 30 分钟。
  • 巨大的价值-凝胶和缓冲液在不牺牲性能和实验完整性的情况下提供了一种节省成本的替代品。
TruPAGE Precast Gels Migration Chart
法律資訊
Bio-Rad is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Hoefer is a registered trademark of Hoefer, Inc.
Lonza is a registered trademark of Lonza Group Ltd.
TruPAGE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)