主要文件
P9685
Finnpipette® 移液器吸头
Finntip 300, non-sterile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
材料
orange
無菌
non-sterile
特點
barrier: no
包裝
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
製造商/商標名
Finn 9401250
長度
5.2 cm
最大體積
300 μL
容積範圍
5-300 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Browse all pipette tips
法律資訊
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)