化驗
≥90% (HPLC)
形狀
lyophilized powder
溶解度
H2O: soluble
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCCCCCCCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(N)=O
InChI
1S/C53H100N20O12.C2HF3O2/c1-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-24-39(76)65-29-40(77)69-35(22-19-26-63-52(58)59)48(83)73-43(33(5)74)50(85)66-30-41(78)68-34(21-18-25-62-51(56)57)46(81)70-36(23-20-27-64-53(60)61)47(82)71-37(28-38(54)75)49(84)67-32(4)45(80)72-42(44(55)79)31(3)7-2;3-2(4,5)1(6)7/h31-37,42-43,74H,6-30H2,1-5H3,(H2,54,75)(H2,55,79)(H,65,76)(H,66,85)(H,67,84)(H,68,78)(H,69,77)(H,70,81)(H,71,82)(H,72,80)(H,73,83)(H4,56,57,62)(H4,58,59,63)(H4,60,61,64);(H,6,7)/t31-,32-,33+,34-,35-,36-,37-,42-,43-;/m0./s1
InChI 密鑰
DBHNUJXUTKVLID-UXBYPZMDSA-N
基因資訊
human ... PRKACA(5566)
mouse ... PRKACA(18747)
rat ... PRKACA(25636)
Amino Acid Sequence
一般說明
應用
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3