主要文件
P7840
Sigma-Aldrich
L-α-Phosphatidylethanolamine, distearoyl methoxypolyethylene glycol conjugate
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51191904
NACRES:
NA.25
化驗
>98% (TLC)
品質等級
形狀
powder
官能基
phospholipid
脂質類型
phosphoglycerides
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
應用
For the modification of liposome surfaces and for influencing the survival of liposomes in vivo.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)