主要文件
P7613
Sigma-Aldrich
Scienceware ® 酶标仪
mirror magnification 3X actual plate size
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41161502
NACRES:
NB.13
無菌
non-sterile
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37861-0000
顏色
none
一般說明
  • 轻松,放大查看;免手动
  • 对于微孔板,视图颜色变化并定位细胞用于进一步分析
  • 对于培养皿,视图细胞生长并利用免提设计记录和分离细胞菌落
  • 是评价单层细胞生长的理想方法
酶标仪有一个用于放置底板的透明平台和一个用于观察底板的大的、透明的、可调节的反射镜。该工具可对钢板底部进行安全检查,而不会出现面部和眼睛溢出的风险。是血凝、血凝抑制、溶血和凝集试验的理想选择。其他应用包括菌落或菌斑生长的细菌细胞培养计数。反射镜放大倍率为实际平板尺寸的 3 倍。带有丙烯酸隔板的聚丙烯。
法律資訊
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)