Key Documents
P6175
Sigma-Aldrich
Pipet-Aid® 自动移液泵
cordless, rechargeable, AC/DC input 110 V AC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
plastic
silicone
描述
UL listed
製造商/商標名
Drummond Scientific 4-000-100
存貨情形
not available in EU
容積
1-100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
自动
一款便携式、电池供电的移液泵,配有组织培养转换器,内置双亲水、疏水性0.8 μm过滤器,可防止交叉污染。充电一次可运行两小时(移液2000次)。提供4个替换过滤器。轻便(<10盎司)、小巧(<7英寸)。
安全、方便的仪器,用于将移液器转换为手动分液器。特别适用于密闭区域,如层流罩。可与玻璃或塑料移液器一起使用,体积范围为1至100 mL。
法律資訊
Pipet-Aid is a registered trademark of Drummond Scientific Co.