主要文件
P4411
pH试纸
pH 7.0-14.0, resolution: 0.5 pH unit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.79
特點
non-bleeding: no
refill: no
pH測量範圍
7.0-14.0, resolution: 0.5 pH unit
檢測方法
colorimetric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
非出血 pH 色条。只需将试纸浸入试液中,直至完成显色。然后将显色后的颜色与包装上的序列图进行比较,并读取 pH 值。每种试纸所涵盖的范围按如下所示的刻度进行划分。每个包装包含100个条带均带有贴合的顶部,置于透明的塑料容器中。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Suitability for the Qualitative Determination of Calcium with Phthalein Purple (O-Cresophthalein Complexone) using Stannous Chloride